Merck
05881
3-Amino-5-hydroxybenzoic acid hydrochloride
≥97.0% (HPLC)
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H7NO3 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
189.60
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
Beilstein/REAXYS Number:
5305404
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥97.0% (HPLC), 97.0-103.0% (AT)
form
powder
mp
≥300 °C
SMILES string
Cl.Nc1cc(O)cc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO3.ClH/c8-5-1-4(7(10)11)2-6(9)3-5;/h1-3,9H,8H2,(H,10,11);1H
InChI key
CXESTILCPSBCGQ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Metabolite in the amino-shikimate pathway
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)