Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
12352207
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
liquid
Quality Segment
shelf life
1 yr
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Stosować do powlekania naczyń do hodowli komórkowych wybranych neuronów, w tym RDGRN i HBN.
Analysis Note
Each lot was tested for sterility, ability to plate neuronal cells.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10043-35-3
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?