Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2490,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2490,00 zł
product line
BioReagent
Quality Segment
form
powder
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble, acetonitrile: soluble
fluorescence
λex 655 nm; λem 680 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
suitability
suitable for fluorescence, suitable for gel electrophoresis
storage temp.
−20°C
Application
Analysis Note
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| suitability suitable for fluorescence, suitable for gel electrophoresis | suitability - | suitability suitable for fluorescence | suitability suitable for immunological tests |
| fluorescence λex 655 nm; λem 680 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0 | fluorescence λex 437 nm; λem 477 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0 | fluorescence λex 655 nm; λem 680 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0 | fluorescence - |
| solubility DMF: soluble, acetonitrile: soluble, DMSO: soluble | solubility H2O: soluble | solubility DMF: soluble, DMSO: soluble, acetonitrile: soluble | solubility water: 10 mg/L (mA405=100) |
| form powder | form powder | form powder | form liquid |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. -10 to -25°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?