Przejdź do
01110916
E11
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, fish (whole), Fibroblast
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
fish fish (whole)
Growth mode:
Adherent
Karyotype:
Not specified
Morphology:
Fibroblast
Produkt 01110916 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
fish fish (whole)
Quality Segment
packaging
tube of 5 μg 01110916-DNA-5UG, pkg of vial of cells 01110916-1VL
growth mode
Adherent
karyotype
Not specified
morphology
Fibroblast
products
Not specified
receptors
Not specified
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Biochem/physiol Actions
E11 jest klonem linii komórkowej SSN-1 i jest trwale zainfekowany retrowirusem typu C (SnRV). Jest on podatny na szczepy nodawirusów rybich należące do różnych genotypów (SJNNV, RGNNV, TPNNV i BFNNV - odpowiednio wirusy nekrozy nerwowej cakla pręgowanego, ciernika czerwonoplamego, rozdymki tygrysiej i płetwala błękitnopłetwego). E11 jest wysoce permisywny w stosunku do infekcji i produkcji nodawirusów. Zaletą E11, w porównaniu z linią rodzicielską SSN-1, jest stały, szybszy wzrost do konfluencji i dłuższa stabilność w hodowlach jednowarstwowych przez 2 tygodnie w temperaturze 25 °C lub 4 tygodnie w temperaturze 20 °C oraz powtarzalne, wyraźne CPE charakteryzujące się tworzeniem wakuoli cytoplazmatycznych, po którym następuje intensywny rozpad.
Ryba wężogłowa, cała tkanka narybku
Packaging
UWAGA: Dla tego produktu może być dostępna zarówno linia komórkowa, jak i DNA z linii komórkowej. Wybierz -1VL lub VIAL dla komórek lub -DNA-5UG dla DNA.
Preparation Note
L15 + 5% płodowej surowicy bydlęcej (FBS) + 2 mM glutaminy
Rozdzielić subkonfluentne hodowle (70-80%) 1:4, tj. wysiewając 3 x 10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,05% trypsyny/EDTA. BezCO2. Hodowla w temperaturze 25°C
Other Notes
Depozytariusz i pomysłodawca: Profesor Toshihiro Nakai, PhD Laboratory of Fish Pathology Graduate School of Biosphere Science Hiroshima University 1-4-4 Kagamiyama, Higashi-Hiroshima Hiroshima 739-8528, Japonia
Kultury pochodzące z HPA Culture Collections i dostarczone przez firmę Sigma są przeznaczone wyłącznie do celów badawczych. Zapytania dotyczące komercyjnego wykorzystania linii komórkowej są kierowane do deponenta linii komórkowej. Niektóre linie komórkowe mają dodatkowe specjalne warunki zwolnienia, takie jak wymóg wypełnienia umowy transferu materiału przez potencjalnego odbiorcę przed dostarczeniem linii komórkowej. Więcej informacji można znaleźć w Terms & Conditions of Supply.
Pełne informacje o produkcie można znaleźć na stronie ECACC.
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
This cell line is part of the European Collection of Authenticated Cell Cultures (ECACC), an international repository managed by the United Kingdom Health Security Agency (UKHSA). Use of this product by any organization may require a license agreement. Customers will be contacted by cellscreening@merckgroup.com to provide further information after the order request is submitted. Any other use of these products is prohibited without the express written permission of UKHSA.
This cell line is part of the European Collection of Authenticated Cell Cultures (ECACC), an international repository managed by the United Kingdom Health Security Agency (UKHSA). Use of this product by commercial organizations may require a license agreement. Commercial customers will be contacted by cellscreening@merckgroup.com to provide further information after the order request is submitted. Any other use of these products is prohibited without the express written permission of UKHSA. Inquiries regarding authorized use of this cell line or its genomic DNA may be directed to culturecollections@ukhsa.gov.uk.
Disclaimer
Ta linia komórkowa ma specjalne warunki uwalniania: Wszyscy klienci są zobowiązani do wypełnienia formularza autoryzacji uwolnienia linii komórkowej.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)