Merck
E4658
Diethylene glycol diethyl ether
reagent grade, ≥98%
Synonim(y):
2-Ethoxyethyl ether, Bis(2-ethoxyethyl) ether, Diethyldiglycol
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C2H5OCH2CH2)2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
162.23
EC Number:
203-963-7
UNSPSC Code:
12352112
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1699259
MDL number:
NACRES:
NA.21
Assay:
≥98%
Grade:
reagent grade
Bp:
180-190 °C (lit.)
Vapor pressure:
0.5 mmHg ( 20 °C)
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
reagent grade
Quality Segment
vapor density
5.6 (vs air)
vapor pressure
0.5 mmHg ( 20 °C)
assay
≥98%
form
liquid
expl. lim.
6.2 %
dilution
(for analytical testing)
refractive index
n20/D 1.412 (lit.)
bp
180-190 °C (lit.)
mp
-68 °C
density
0.909 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOCCOCCOCC
InChI
1S/C8H18O3/c1-3-9-5-7-11-8-6-10-4-2/h3-8H2,1-2H3
InChI key
RRQYJINTUHWNHW-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diethylene glycol diethyl ether
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Skin Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Temperatura zapłonu (°F)
179.6 °F - open cup
Temperatura zapłonu (°C)
82 °C - open cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)