Przejdź do
60239
Potassium fluoride
puriss. p.a., ≥99.0% (F)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
400,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
KF
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
58.10
EC Number:
232-151-5
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
3902818
MDL number:
Assay:
≥99.0% (F)
Form:
powder or crystals
400,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
puriss. p.a.
Quality Segment
assay
≥99.0% (F)
form
powder or crystals
impurities
≤0.01% free acid (as HF), ≤0.01% free alkali (as KOH), ≤0.1% potassium fluoro silicate (K2SiF6)
mp
858 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
cation traces
Ag: ≤5 mg/kg, Al: ≤5 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤5000 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Tl: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
SMILES string
[F-].[K+]
InChI
1S/FH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M
General description
Potassium fluoride (KF) on activated alumina is a highly reactive catalyst (basic in nature) for various organic reactions. High reactivity is due to the formation of potassium hexafluoroaluminiate, potassium hydroxide and potassium aluminate on the interaction of its fluoride ion with alumina. Celite coated with potassium fluoride participates in various hydrogen-bond-mediated reactions. Potassium fluoride on basic alumina in acetonitrile has been employed for the ultrasound-assisted deprotection of tert-butyldimethylsilyl ethers of phenols. Neutralization reaction of hydrofluoric acid with KOH or postassium carbonate affords KF.
Application
A versatile fluoride ion source used in a study of ion-specific swelling and de-swelling of ampholytic polymer gels, in the room temperature oxidation of noble metals in HF, and in the measurement of electronic polarizabilities of ions in polymers of alkali halides.
Other Notes
Reagent for the decomposition of silicates by fusion
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Potassium fluoride
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)