Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 146,00 zł |
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 386,00 zł |
Informacje o tej pozycji
146,00 zł
vapor density
2.5 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
90 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.0%
autoignition temp.
390 °F
expl. lim.
12.5 %
impurities
≤0.30% (water)
refractive index
n
bp
75 °C (lit.)
mp
−96 °C (lit.)
solubility
water: soluble 50 g/L at 20 °C
density
0.8 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[H]C(=O)CCC
InChI
1S/C4H8O/c1-2-3-4-5/h4H,2-3H2,1H3
InChI key
ZTQSAGDEMFDKMZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Butyraldehyde
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
12.2 °F - closed cup
flash_point_c
-11 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?