Przejdź do
360511
4-Methyl-2-pentanone
ACS reagent, ≥98.5%
Synonim(y):
Isobutyl methyl ketone, Isopropylacetone, MIBK, Methyl isobutyl ketone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
244,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
386,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
672,00 zł
6 x 1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1930,00 zł
20 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4060,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2CHCH2COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.16
UNSPSC Code:
12352115
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-550-1
Beilstein/REAXYS Number:
605399
MDL number:
Assay:
≥98.5%
Grade:
ACS reagent
Bp:
117-118 °C
Vapor pressure:
15.7 mmHg ( 20 °C)
244,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
Quality Segment
vapor density
3.5 (vs air)
vapor pressure
15.7 mmHg ( 20 °C)
assay
≥98.5%
form
liquid
autoignition temp.
840 °F
expl. lim.
1.2-8 %, 93 °F
dilution
(for analytical testing)
impurities
≤0.002 meq/g Titr. acid, ≤0.100% water
evapn. residue
≤0.0050%
color
APHA: ≤15, clear
refractive index
n20/D 1.395 (lit.)
bp
117-118 °C
mp
−80 °C (lit.)
density
0.801 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)CC(C)=O
InChI
1S/C6H12O/c1-5(2)4-6(3)7/h5H,4H2,1-3H3
InChI key
NTIZESTWPVYFNL-UHFFFAOYSA-N
General description
4-Methyl-2-pentanone (Methyl isobutyl ketone (MIBK)) is an organic solvent widely used in various industrial applications. It is used as a solvent for gums, resins, paints, varnishes, lacquers, and nitrocellulose. It is also used as a denaturant and solvent in cosmetic products.
Our premium ACS solvents are ideal for routine chemical synthesis, drying, purification, and critical labware cleaning. They meet or exceed the rigorous standards of the American Chemical Society (ACS), ensuring high-quality results for your research needs.
Premium ACS Solvents: Our solvents meet or exceed the stringent standards set by the American Chemical Society, ensuring high quality and reliability for your laboratory applications.
Replicable and Publishable Results: Designed for consistency, our solvents deliver results that can be reliably reproduced, making them ideal for research that requires publication.
Versatile Applications: Suitable for routine chemical synthesis, drying, purification, and critical labware cleaning, our solvents cater to a wide range of research needs in the laboratory.
Application
4-Methyl-2-pentanone is used:
  • To prepare (R)-(-)-4-methyl-2-pentanol via asymmetric hydrogenation in the presence of silica-supported starch-polysulfosiloxane-platinum complex (SiO2-ST-Si-S-Pt).
  • In the preparation of jet-fuel-range alkene [C10 and C11 branched alkanes] via aldol condensation reaction with furfural followed by hydrodeoxygenation reaction.
  • Extracting agent for silver, gold and other rare elements from cyanide solutions.
Features and Benefits
4-Methyl-2-pentanone or Methyl isobutyl ketone (MIBK) commonly used diluent or extractant due to its,
  • Low density
  • Viscosity.
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
293261537713W273104
description
ACS reagent, ≥98.5%
description
suitable for HPLC, ≥99.5%
description
≥99%
description
≥99%, FCC
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300, 400
assay
≥98.5%
assay
≥99.5%
assay
≥99%
assay
≥99%
grade
ACS reagent
grade
HPLC grade
grade
-
grade
Kosher
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
impurities
≤0.002 meq/g Titr. acid, ≤0.100% water
impurities
<0.050% water
impurities
≤0.1000% (water)
impurities
-
expl. lim.
1.2-8 %, 93 °F
expl. lim.
1.2-8 %, 93 °F
expl. lim.
1.2-8 %, 93 °F
expl. lim.
1.2-8 %, 93 °F
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Methyl-2-pentanone
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 2 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
57.2 °F - closed cup
flash_point_c
14 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?