Merck
33019
Acetonitrile
≥99.5% (GC), ACS reagent, puriss. p.a., Reag. Ph. Eur.
Synonim(y):
Cyanomethane
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
41.05
NACRES:
NA.03
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39031501
UNSPSC Code:
12191502
EC Number:
200-835-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
741857
Assay:
≥99.5% (GC)
Technique(s):
GC/GC: suitable
Bp:
81-82 °C (lit.)
Vapor pressure:
72.8 mmHg ( 20 °C)
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Acetonitrile, puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥99.5% (GC)
Quality Segment
agency
reag. Ph. Eur.
vapor density
1.41 (vs air)
vapor pressure
72.8 mmHg ( 20 °C)
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
assay
≥99.5% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
973 °F
expl. lim.
16 %
technique(s)
GC/GC: suitable
impurities
≤0.001% free acid (as CH3COOH), ≤0.001% free alkali (as NH3), ≤0.001% non-volatile matter, ≤0.1% water (Karl Fischer)
refractive index
n20/D 1.3435-1.3445, n20/D 1.344 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
density
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
cation traces
Al: ≤0.5 mg/kg, B: ≤0.02 mg/kg, Ba: ≤0.1 mg/kg, Ca: ≤0.5 mg/kg, Cd: ≤0.05 mg/kg, Co: ≤0.02 mg/kg, Cr: ≤0.02 mg/kg, Cu: ≤0.02 mg/kg, Fe: ≤0.1 mg/kg, Mg: ≤0.1 mg/kg, Mn: ≤0.02 mg/kg, Ni: ≤0.02 mg/kg, Pb: ≤0.1 mg/kg, Sn: ≤0.1 mg/kg, Zn: ≤0.1 mg/kg
suitability
passes test for reaction against H2SO4
format
neat
SMILES string
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
InChI key
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
The article number 33019-6X1L-R will be discontinued. Please order the single bottle 33019-1L-R which is physically identical with the same exact specifications.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetonitrile
Piktogramy
FlameExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
2.0 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
75-05-8
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)