Merck
32004
Heptane Fraction
puriss. p.a., reag. Ph. Eur., ≥99% n-heptane basis (GC)
Informacje o tej pozycji
EC Number:
205-563-8
UNSPSC Code:
12352001
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1730763
MDL number:
Assay:
≥99% n-heptane basis (GC)
Technique(s):
GC/GC: suitable
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
agency
reag. Ph. Eur.
grade
puriss. p.a.
assay
≥99% n-heptane basis (GC)
technique(s)
GC/GC: suitable
impurities
≤0.0005% free acid (as CH3COOH), ≤0.0005% non-volatile matter, ≤0.005% S-compounds (as S), ≤0.01% water (Karl Fischer)
refractive index
n20/D 1.3870-1.3880
solubility
water: insoluble
cation traces
Al: ≤0.5 mg/kg, B: ≤0.02 mg/kg, Ba: ≤0.1 mg/kg, Ca: ≤0.5 mg/kg, Cd: ≤0.05 mg/kg, Co: ≤0.02 mg/kg, Cr: ≤0.02 mg/kg, Cu: ≤0.02 mg/kg, Fe: ≤0.1 mg/kg, Mg: ≤0.1 mg/kg, Mn: ≤0.02 mg/kg, Ni: ≤0.02 mg/kg, Pb: ≤0.1 mg/kg, Sn: ≤0.1 mg/kg, Zn: ≤0.1 mg/kg
suitability
passes test for reaction against H2SO4
SMILES string
CCCCCCC
InChI
1S/C7H16/c1-3-5-7-6-4-2/h3-7H2,1-2H3
InChI key
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
General description
Heptane Fraction is a liquid. It contains n-heptane (a hydrocarbon).
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
24.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-4 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)