Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 657,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2340,00 zł |
Informacje o tej pozycji
657,00 zł
grade
ACS reagent
Quality Segment
assay
≥96.0%
form
powder or crystals
impurities
≤0.01% insolubles
pH
7-10 (25 °C, 50 g/L)
mp
350 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: soluble (718.8 g/l at 25 °C (77 °F))
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.03%, sulfate (SO42-): ≤0.01%
cation traces
Ca: ≤0.005%, Fe: ≤0.001%, Mg: ≤0.002%, Na: ≤0.5%, heavy metals (as Pb): ≤0.001%
SMILES string
[K+].[O-]N=O
InChI
1S/K.HNO2/c;2-1-3/h;(H,2,3)/q+1;/p-1
InChI key
BXNHTSHTPBPRFX-UHFFFAOYSA-M
General description
Application
- A nucleophile for the nitrosation of diclofenac and diphenylamine into their corresponding N-nitroso derivatives.
- A nitrous acid source for the diazotization of arylamines.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ACS reagent, ≥96.0% | description meets analytical specification of FCC, 97-100.5% | description puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99% | description ACS reagent, ≥99.0% |
| form powder or crystals | form crystals | form crystalline | form crystals |
| solubility water: soluble (718.8 g/l at 25 °C (77 °F)) | solubility alcohol: slightly soluble, water: soluble 0.35 part | solubility - | solubility - |
| assay ≥96.0% | assay 97-100.5% | assay ≥99% | assay ≥99.0% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| grade ACS reagent | grade - | grade ACS reagent, puriss. p.a. | grade ACS reagent |
| impurities ≤0.01% insolubles | impurities ≤0.001% heavy metals (as Pb) | impurities ≤0.005% water insolubles, ≤0.001% ammonium (NH4) | impurities ≤0.005% insolubles |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Potassium nitrite
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Ox. Sol. 2
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?