Przejdź do
212946
Copper(I) chloride
reagent grade, 97%
Synonim(y):
Copper monochloride, Cuprous chloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
268,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
416,00 zł
2 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1180,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CuCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
99.00
NACRES:
NA.55
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
231-842-9
MDL number:
Assay:
97%
Grade:
reagent grade
Form:
powder
Solubility:
dimethyl sulfide: partially soluble(lit.), water: insoluble(lit.)
268,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
reagent grade
Quality Segment
vapor pressure
1.3 mmHg ( 546 °C)
assay
97%
form
powder
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: copper
pH
5 (20 °C, 50 g/L)
bp
1490 °C (lit.)
mp
430 °C (lit.)
solubility
dimethyl sulfide: partially soluble(lit.), water: insoluble(lit.)
SMILES string
Cl[Cu]
InChI
1S/ClH.Cu/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
OXBLHERUFWYNTN-UHFFFAOYSA-M
General description
Cu is present in +1 (cuprous) valence state in CuCl. CuCl is a semiconductor having a wide band gap. It is a promising candidate for use in silicon-based optoelectronics since its lattice resembles with silicon. It participates in various reactions with Grignard reagents.
Application
Copper(I) chloride (Cuprous chloride, CuCl) has been used to synthesize 7-((tert-butyldimethylsilyl)oxy)hepta-2,4-diyn-1-ol. CuCl may be used in the stereospecific synthesis of cyclic conjugated dienes. It may be employed as a reactant to investigate the stability of copper chloride complexes in hydrothermal solutions.
Shows unique character as an initiator of radical reactions such as the hydrostannation of α,β-unsaturated ketones.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Copper(I) chloride
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?