Przejdź do
12902
Potassium hexacyanocobaltate(III)
≥97.0%
Synonim(y):
Tripotassium hexacyanocobaltate(III)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1200,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
K3Co(CN)6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
332.33
NACRES:
NA.55
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
237-742-1
MDL number:
Assay:
≥97.0%
Form:
crystalline
1200,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97.0%
form
crystalline
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: cobalt
impurities
≤0.1% free cyanide
density
1.878 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
cation traces
Fe: ≤50 mg/kg
suitability
suitable for acidity or alkalinity (alkalinity <= 0.15 meq/g)
SMILES string
[K+].[K+].[K+].N#C[Co-3](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
InChI
1S/6CN.Co.3K/c6*1-2;;;;/q;;;;;;-3;3*+1
InChI key
VSUFNKULKBVQQW-UHFFFAOYSA-N
Application
Potassiumhexacyanocobaltate(III) can be used as a complexing agent to synthesize double metal cyanide catalyst:
  • For the chemoselective reductive amination of carbonyl compounds with aromatic amines to synthesize substituted amines in the presence of polymethylhydrosiloxane as a reducing agent.
  • In the ring opening polymerization of propylene oxide to synthesize polyols.
  • In the coupling reaction of CO2 with hydrous epoxides to synthesize cyclic carbonates.
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)