Przejdź do
11625
Sodium tetraborate decahydrate
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF, 99.0-103.0%
Synonim(y):
Borax decahydrate, Sodium borate decahydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
2.5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
506,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Na2B4O7 · 10H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
381.37
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
215-540-4
MDL number:
Assay:
99.0-103.0%
Form:
crystalline
506,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
agency
Ph. Eur.
Quality Segment
grade
puriss.
assay
99.0-103.0%
form
crystalline
quality
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF
impurities
carbonate and Bicarbonate, complies, organic volatile impurities, complies, residual solvents, complies, ≤0.001% ammonium (NH4), ≤0.002% heavy metals (as Pb)
pH
9.0-9.6 (20 °C, 5%)
density
1.73 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
As: ≤3 mg/kg, Ca: ≤100 mg/kg, Fe: ≤20 mg/kg, Mg: ≤10 mg/kg
suitability
complies for appearance of solution
storage temp.
room temp
SMILES string
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-]B1Ob2ob([O-])ob(O1)o2
InChI
1S/B4O7.2Na.10H2O/c5-1-7-3-9-2(6)10-4(8-1)11-3;;;;;;;;;;;;/h;;;10*1H2/q-2;2*+1;;;;;;;;;;
InChI key
CDMADVZSLOHIFP-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium tetraborate decahydrate
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
1303-96-4
CAS No.
1303-96-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)