Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 420,00 zł |
2.5 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 846,00 zł 634,50 zł |
6 x 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2150,00 zł |
Informacje o tej pozycji
420,00 zł
vapor density
1.9 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
1 mmHg ( 160.4 °C)
grade
puriss.
assay
99.5-100.5% (calc. to the dried substance)
form
solid
quality
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP
impurities
acidity or alkalinity, complies, residual solvents, complies, thiocyanate (SCN), complies
ign. residue
≤0.1% (as SO4)
loss
≤0.5% loss on drying, 105 °C
pH
4.6-6.0 (25 °C, 5%)
mp
340 °C (subl.) (lit.)
anion traces
bromide (Br-): in accordance, iodide (I-): in accordance, sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
cation traces
As: ≤3 mg/kg, Ca: ≤100 mg/kg, Cu: ≤20 mg/kg, Fe: ≤20 mg/kg, Mg: ≤10 mg/kg, Pb: ≤4 mg/kg, Zn: ≤20 mg/kg
suitability
complies for appearance of solution
SMILES string
N.Cl
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3
InChI key
NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammonium chloride
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
11 - Combustible Solids
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
12125-02-9
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?