Przejdź do
03124
Potassium iodide
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur. BP, USP, 99.0-100.5% (calc. to the dried substance)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
740,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1330,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
KI
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.00
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.21
EC Number:
231-659-4
MDL number:
Assay:
99.0-100.5% (calc. to the dried substance)
Form:
solid
Solubility:
water: complete (ca.1,430 g/l at 25 °C (77 °F))
740,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
1 mmHg ( 745 °C)
Quality Segment
grade
puriss.
assay
99.0-100.5% (calc. to the dried substance)
form
solid
quality
meets analytical specification of Ph. Eur. BP, USP
impurities
ammonium, in accordance, organic volatile impurities, complies (GC), residual solvents, in accordance, ≤0.001% heavy metals (as Pb), ≤0.01% thiosulfate (S2O3), ≤0.02% free alkali (as KOH)
loss
≤0.5% loss on drying, 105 °C
pH
~6.9 (20 °C, 50 g/L)
mp
681 °C (lit.)
solubility
water: complete (ca.1,430 g/l at 25 °C (77 °F))
anion traces
iodate (IO3-): in accordance, nitrate (NO3-): in accordance, nitrite (NO2-): in accordance, sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
cation traces
Ba:, in accordance, Fe: ≤10 mg/kg
suitability
complies for appearance of solution
SMILES string
[K+].[I-]
InChI
1S/HI.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
General description
Potassium iodide (KI) is an inorganic potassium salt. Alumina loaded with potassium iodide has been employed as catalyst for the transesterification of soybean oil with methanol. Influence of KI on the in vitro generation of polymorphonudear leukocyte (PMN)-derived oxygen intermediates has been investigated.
Application
Potassium iodide (KI) was used in the preparation of standard iodide stock solution for the determination of iodide by size exclusion chromatography. It may be used in the spectrophotometric determination of advanced oxidation protein products (AOPP).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Potassium iodide
Słowo ostrzegawcze
Danger
Narządy docelowe
Thyroid,Liver
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)