Przejdź do
02151
Sodium bromate
≥99%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
237,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NaBrO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.89
UNSPSC Code:
12352300
eCl@ss:
38050507
PubChem Substance ID:
EC Number:
232-160-4
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥99%
Form:
crystals
237,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
agency
suitable for EPA 300
Quality Segment
assay
≥99%
form
crystals
impurities
≤0.005% heavy metals (as Pb)
pH
5-9 (25 °C, 50 g/L)
density
3.339 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
bromide (Br-): ≤500 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
cation traces
Fe: ≤50 mg/kg
SMILES string
[Na+].[O-]Br(=O)=O
InChI
1S/BrHO3.Na/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
InChI key
XUXNAKZDHHEHPC-UHFFFAOYSA-M
General description
Sodium bromate is a commercially available, very stable oxidant. It is much easier to handle than liquid bromine or hypobromous acid solutions. The elastic, piezoelectric and dielectric constants of sodium chlorate and sodium bromate (NaBrO3) have been evaluated.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium bromate
pictograms
Flame over circleSkull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)