Przejdź do
02128
Zinc bromide
puriss., anhydrous, ≥98%
Synonim(y):
Zinc dibromide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
ZnBr2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
225.20
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
38150410
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
231-718-4
MDL number:
Aby zapytać o ten produkt 02128, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
grade
puriss.
assay
≥98%
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: zinc
mp
394 °C (lit.)
anion traces
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
cation traces
Ba: ≤10 mg/kg, Ca: ≤100 mg/kg, Fe: ≤10 mg/kg, K: ≤100 mg/kg, Mg: ≤100 mg/kg, Na: ≤100 mg/kg, Pb: ≤50 mg/kg
SMILES string
Br[Zn]Br
InChI
1S/2BrH.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI key
VNDYJBBGRKZCSX-UHFFFAOYSA-L
General description
Zinc bromide is an inorganic salt. Zinc bromide supported on hydroxyapatite (Zn-HAP) promotes the synthesis of 3-substituted indoles.
Application
Zinc bromide (ZnBr2) may be used for the following studies:
  • Removal of dimethoxytrityl ethers from deoxynucleosides.[1]
  • Removal of N-acyl protecting group in nucleoside derivatives.
  • Alkylation of O-silylated dienolates of unsaturated ketones and esters.
  • As catalyst in the synthesis of α-perfluoroalkylated homoallylic alcohols.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Zinc bromide
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)