Y0000118
Halofantrine impurity C
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
[1,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)phenanthren-9-yl]methanol, 1,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)-9-phenanthrenemethanol
About This Item
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
halofantrine
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C16H9Cl2F3O/c17-10-5-13-12-4-9(16(19,20)21)1-2-11(12)8(7-22)3-14(13)15(18)6-10/h1-6,22H,7H2
Klucz InChI
ANDPCRISJIJFCB-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Obsługa Klienta