Przejdź do
W443095
3,4-Dihydroxybenzoic acid
≥99%, FG
Synonim(y):
Protocatechuic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 each
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
214,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1050,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2470,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(HO)2C6H3CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.12
NACRES:
NA.21
Flavis number:
08.133
UNSPSC Code:
12352106
FEMA Number:
4430
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1448841
Organoleptic:
odorless
Grade:
FG
Food allergen:
no known allergens
214,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
FG
Quality Segment
reg. compliance
EU 1334/2008 & 178/2002, FDA 21 CFR 117
assay
≥99%
mp
197-200 °C (dec.) (lit.)
application(s)
flavors and fragrances
food allergen
no known allergens
organoleptic
odorless
SMILES string
OC(=O)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C7H6O4/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9/h1-3,8-9H,(H,10,11)
InChI key
YQUVCSBJEUQKSH-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Chemopreventive in several animal models of carcinogenesis. Blocks cell proliferation in the post-initiation phase.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
089923758003930590
description
≥99%, FG
description
analytical standard
description
≥97.0% (T)
description
primary reference standard
organoleptic
odorless
organoleptic
-
organoleptic
-
organoleptic
-
grade
FG
grade
analytical standard
grade
-
grade
primary reference standard
food allergen
no known allergens
food allergen
-
food allergen
-
food allergen
-
assay
≥99%
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥97.0% (T)
assay
-
mp
197-200 °C (dec.) (lit.)
mp
197-200 °C (dec.) (lit.)
mp
197-200 °C (dec.) (lit.)
mp
197-200 °C (dec.) (lit.)
application(s)
flavors and fragrances
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
-
application(s)
food and beverages
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3,4-Dihydroxybenzoic acid
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)