Przejdź do
W200320
Acetaldehyde
≥99%, FCC, stabilized
Synonim(y):
Ethanal
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
44.05
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
Council of Europe no.:
82
FEMA Number:
2003
Flavis number:
5.001
EC Number:
200-836-8
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
505984
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic
reg. compliance
FCC, FDA 21 CFR 117, FDA 21 CFR 182.60
vapor density
1.52 (vs air)
vapor pressure
14.63 psi ( 20 °C)
assay
≥99%
autoignition temp.
365 °F
contains
Niacinamide USP as stabilizer
expl. lim.
60 %
availability
available only in EU
refractive index
n20/D 1.332 (lit.)
bp
21 °C (lit.)
mp
−125 °C (lit.)
density
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
flavors and fragrances
documentation
see Safety & Documentation for available documents
food allergen
no known allergens
organoleptic
ethereal
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC=O
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3
InChI key
IKHGUXGNUITLKF-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetaldehyde
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-38.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-38.89 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
75-07-0
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)