Przejdź do
UPTQBF2
Ultra czysty bufor Taq 10x bez MgCl2
DNA-free, Nuclease-free 10x PCR reaction buffer without MgCl2, designed for further manufacture
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1.5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
232,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106229
NACRES:
NA.25
232,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
liquid
feature
DNA free, RNase and DNase free (also Nickase free)
packaging
pkg of 1.5 mL
technique(s)
RT-PCR: suitable, cDNA synthesis: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Ultra pure 10x Taq Buffer bez MgCl2 jest produkowany w rygorystycznych warunkach, aby zapewnić, że jest wolny od wykrywalnych poziomów DNA, DNazy, RNazy i Nickazy, aby zmniejszyć ryzyko fałszywie dodatnich i fałszywie ujemnych wyników w testach diagnostyki molekularnej. W połączeniu z Ultra pure 25mM MgCl2, Ultra pure 10x Taq Buffer bez MgCl2 zapewnia elastyczność w optymalizacji warunków amplifikacji poprzez dostosowanie stężenia MgCl2. Ultra pure 10x Taq Buffer bez MgCl2 powinien być używany z innymi ultra czystymi odczynnikami wolnymi od DNA, takimi jak Ultra pure JumpStart Taq DNA Polymerase i Ultra pure DNA-free Water, aby zminimalizować liczbę fałszywie dodatnich i ujemnych wyników oraz poprawić amplifikację DNA.
Ultra pure 10x Taq Buffer bez MgCl2 został zaprojektowany do użytku w branżach podlegających ścisłym regulacjom w zastosowaniach wymagających wysokiego poziomu wydajności, spójności między partiami i wysokiej czułości bez fałszywych wyników spowodowanych zanieczyszczeniem odczynnikami, przy jednoczesnym spełnieniu krytycznych przepisów branżowych. Aby spełnić te wymagania, podnieśliśmy poziom jakości naszych produktów. Program M-Clarity definiuje jakość produktu. Zapewnia przejrzystość, dzięki czemu można bez obaw wybierać odpowiednie produkty, które spełniają potrzeby w zakresie jakości i zgodności z przepisami, przejrzystości, powiadamiania o zmianach i dokumentacji.
Application
Ultra czysty bufor Taq 10x bez MgCl2 może być używany do:
  • Ilościowej reakcji PCR
  • Amplifikacji złożonych szablonów genomowego DNA i cDNA
  • Amplifikacja celów o niskiej liczbie kopii
  • Analiza mikrobiomu
  • Do dalszej produkcji
Features and Benefits
  • Bez DNA
  • Bez DNazy, bez RNazy i bez nickazy
  • Idealny do wysokowydajnych zastosowań ilościowej reakcji PCR
  • Kompatybilność z ultra czystą polimerazą DNA Taq JumpStart
  • Elastyczność w optymalizacji warunków amplifikacji
  • Ulepszona kontrola zmian i zgodność jakości
Packaging
Ultra pure 10x Taq Buffer bez MgCl2 jest dostarczany w większych rozmiarach SKU w celu ułatwienia użycia w aplikacjach PCR o wysokiej wydajności i do dalszej produkcji. Ultra pure 10x Taq Buffer bez MgCl2 powinien być używany z innymi ultra czystymi odczynnikami wolnymi od DNA, takimi jak Ultra pure JumpStart Taq DNA Polymerase, Ultra pure 25mM MgCl2 i Ultra pure DNA-free Water, aby zminimalizować liczbę wyników fałszywie dodatnich i ujemnych.
Other Notes
Testy jakości zapewniają brak wykrywalnych poziomów zanieczyszczającego DNA (<=1 kopia prokariotycznego gDNA, <=0,1 kopia eukariotycznego gDNA i <=10 kopii plazmidowego DNA na 100 jednostek enzymu), wykrywanych metodą qPCR przy użyciu uniwersalnych starterów przeciwko 16S zdolnych do wykrycia odpowiednio > 500 000 prokariotów, 18S zdolnych do wykrycia > 110 000 eukariotów i Ori zdolnych do wykrycia > 25 000 plazmidów.
Legal Information
JumpStart is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)