Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1.5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 111,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.55
Form:
liquid
111,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
form
liquid
feature
DNA free, RNase and DNase free (also Nickase free)
packaging
pkg of 1.5 mL
technique(s)
RT-PCR: suitable, cDNA synthesis: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Ultra czysty 25mM MgCl2 jest odpowiedni do optymalizacji reakcji łańcuchowych polimerazy (PCR). Chlorek magnezu zapewnia wymagane jony magnezu dla polimerazy Taq DNA, zwiększając jej aktywność. Ponadto, MgCl2 wpływa na temperaturę wyżarzania starterów, wierność, specyficzność i wydajność. Jednak nadmierne ilości magnezu mogą powodować wzrost niespecyficznych produktów, podczas gdy brak magnezu może prowadzić do zmniejszenia wydajności.
Ultra pure 25mM MgCl2 jest produkowany w rygorystycznych warunkach, aby zapewnić, że jest wolny od wykrywalnych poziomów DNA, DNazy, RNazy i Nickazy, aby zmniejszyć ryzyko fałszywie dodatnich i fałszywie ujemnych wyników w testach diagnostyki molekularnej. W połączeniu z Ultra pure 10x Taq Buffer bez MgCl2, Ultra pure 25mM MgCl2 zapewnia elastyczność w optymalizacji warunków amplifikacji poprzez dostosowanie stężenia MgCl2. Ultra pure 25mM MgCl2 powinien być używany z innymi ultra czystymi odczynnikami wolnymi od DNA, takimi jak Ultra pure JumpStart™ Taq DNA Polymerase i Ultra pure DNA-free Water, aby zminimalizować fałszywie dodatnie i ujemne wyniki oraz poprawić amplifikację DNA.
Ultra pure 25mM MgCl2 został zaprojektowany do użytku w wysoce regulowanych branżach w zastosowaniach, które wymagają wysokiego poziomu wydajności, spójności między partiami i wysokiej czułości bez fałszywych wyników z zanieczyszczeń przenoszonych przez odczynniki, przy jednoczesnym spełnieniu krytycznych przepisów branżowych. Aby spełnić te wymagania, podnieśliśmy poziom jakości naszych produktów. Program M-Clarity definiuje jakość produktu. Zapewnia przejrzystość, dzięki czemu można bez obaw wybierać odpowiednie produkty, które spełniają potrzeby w zakresie jakości i zgodności z przepisami, przejrzystości, powiadamiania o zmianach i dokumentacji.
Ultra pure 25mM MgCl2 jest produkowany w rygorystycznych warunkach, aby zapewnić, że jest wolny od wykrywalnych poziomów DNA, DNazy, RNazy i Nickazy, aby zmniejszyć ryzyko fałszywie dodatnich i fałszywie ujemnych wyników w testach diagnostyki molekularnej. W połączeniu z Ultra pure 10x Taq Buffer bez MgCl2, Ultra pure 25mM MgCl2 zapewnia elastyczność w optymalizacji warunków amplifikacji poprzez dostosowanie stężenia MgCl2. Ultra pure 25mM MgCl2 powinien być używany z innymi ultra czystymi odczynnikami wolnymi od DNA, takimi jak Ultra pure JumpStart™ Taq DNA Polymerase i Ultra pure DNA-free Water, aby zminimalizować fałszywie dodatnie i ujemne wyniki oraz poprawić amplifikację DNA.
Ultra pure 25mM MgCl2 został zaprojektowany do użytku w wysoce regulowanych branżach w zastosowaniach, które wymagają wysokiego poziomu wydajności, spójności między partiami i wysokiej czułości bez fałszywych wyników z zanieczyszczeń przenoszonych przez odczynniki, przy jednoczesnym spełnieniu krytycznych przepisów branżowych. Aby spełnić te wymagania, podnieśliśmy poziom jakości naszych produktów. Program M-Clarity definiuje jakość produktu. Zapewnia przejrzystość, dzięki czemu można bez obaw wybierać odpowiednie produkty, które spełniają potrzeby w zakresie jakości i zgodności z przepisami, przejrzystości, powiadamiania o zmianach i dokumentacji.
Application
Ultra czysty 25mM MgCl2 może być używany do:
- Ilościowej reakcji PCR
- Amplifikacji złożonych szablonów genomowego DNA i cDNA
- Amplifikacja celów o niskiej liczbie kopii
- Analiza mikrobiomu
- Do dalszej produkcji
Features and Benefits
- Bez DNA
- Bez DNazy, bez RNazy i bez nickazy
- Idealny do wysokowydajnych zastosowań ilościowej reakcji PCR
- Kompatybilność z ultra czystą polimerazą DNA Taq JumpStart™
- Elastyczność w optymalizacji warunków amplifikacji
- Ulepszona kontrola zmian i zgodność jakości
Packaging
Ultra czysty 25 mM MgCl2 jest dostarczany w większych jednostkach SKU w celu ułatwienia stosowania w aplikacjach PCR o wysokiej wydajności i do dalszej produkcji. Ultra czysty MgCl2 powinien być używany z innymi ultra czystymi odczynnikami wolnymi od DNA, takimi jak Ultra czysta JumpStart™ Taq DNA Polymerase, Ultra czysty 10x Taq Buffer bez MgCl2 i Ultra czysta woda wolna od DNA, aby zminimalizować fałszywie dodatnie i ujemne wyniki.
Other Notes
Testy jakości zapewniają brak wykrywalnych poziomów zanieczyszczającego DNA (<=1 kopia prokariotycznego gDNA, <=0,1 kopia eukariotycznego gDNA i <=10 kopii plazmidowego DNA na 100 jednostek enzymu), wykrywanych metodą qPCR przy użyciu uniwersalnych starterów przeciwko 16S zdolnych do wykrycia odpowiednio > 500 000 prokariotów, 18S zdolnych do wykrycia > 110 000 eukariotów i Ori zdolnych do wykrycia > 25 000 plazmidów.
Legal Information
JumpStart is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?