Przejdź do zawartości
TSS5
Całkowita zawiesina ciał stałych 5mg/L
certified reference material
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116107
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
Quality Segment
CofA
current certificate can be downloaded
application(s)
environmental
format
single component solution
storage temp.
2-30°C
General description
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Application
Total Suspended Solids 5mg/L wyłącznie do zastosowań badawczo-rozwojowych i analitycznych.
Features and Benefits
  • Produkt jest certyfikowanym materiałem referencyjnym
  • Pakowany w butelkę z polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE) z 500 ml roztworu
  • Do produktu dołączony jest certyfikat analizy (CoA)
  • Identyfikowalny zgodnie z uznanymi normami krajowymi i jednostkami miary uznanymi przez National Institute of Standards and Technology (NIST) oraz międzynarodowym układem jednostek miar (SI).
  • Rozcieńczenia wykonywane grawimetrycznie
  • Waga używana do przygotowania wzorca jest skalibrowana zgodnie z wymaganiami normy ISO 17025
  • Stabilny roztwór o długim minimalnym okresie przechowywania
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)