Merck
T5891
True Blue diaceturate salt
Synonim(y):
1,2-Bis(5-amidino-2-benzofuranyl)ethylene diaceturate salt
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H16N4O2 · 2C4H7NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
578.57
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
composition
Dye content, ~40%
SMILES string
CC(=O)NCC(O)=O.CC(=O)NCC(O)=O.NC(=N)c1ccc2oc(\C=C\c3cc4cc(ccc4o3)C(N)=N)cc2c1
InChI
1S/C20H16N4O2.2C4H7NO3/c21-19(22)11-1-5-17-13(7-11)9-15(25-17)3-4-16-10-14-8-12(20(23)24)2-6-18(14)26-16;2*1-3(6)5-2-4(7)8/h1-10H,(H3,21,22)(H3,23,24);2*2H2,1H3,(H,5,6)(H,7,8)/b4-3+;;
InChI key
DKAHNYWQHXQOPB-CZEFNJPISA-N
Application
A fluorescent neuronal tracer
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)