Przejdź do
SYNPLE-P074
Wkład z odczynnikiem CRBN-COOH-PEG4
Synple
Synonim(y):
Synple 2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352401
NACRES:
NA.22
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
reaction suitability
reaction type: PROTAC formation
SMILES string
[s]1cnc(c1c2ccc(cc2)CNC(=O)[C@H]3N(C[C@@H](C3)O)C(=O)[C@@H](NC(=O)CCOCCC(=O)O)C(C)(C)C)C
InChI
1S/C28H38N4O7S/c1-17-24(40-16-30-17)19-7-5-18(6-8-19)14-29-26(37)21-13-20(33)15-32(21)27(38)25(28(2,3)4)31-22(34)9-11-39-12-10-23(35)36/h5-8,16,20-21,25,33H,9-15H2,1-4H3,(H,29,37)(H,31,34)(H,35,36)/t20-,21+,25-/m1/s1
InChI key
HVPZHRHEHKZOOJ-TYBLODHISA-N
General description
Kaseta z odczynnikami CRBN-COOH-PEG4 jest kasetą z odczynnikami do urządzenia Synple 2 Automated Synthesizer, które umożliwia syntezę cząsteczek do badań nad ukierunkowaną degradacją białek i PROTAC® (chimerami ukierunkowanymi na proteolizę). Kaseta zawiera wszystkie niezbędne odczynniki do połączenia wybranej przez użytkownika aminy z łącznikiem zakończonym kwasem karboksylowym poprzez sprzężenie amidowe. Ta kaseta zawiera ligand rekrutujący Cereblon (CRBN) (pomalidomid) i łącznik PEG. Ponieważ nawet niewielkie zmiany w ligandach i substancjach sieciujących mogą wpływać na tworzenie trójskładnikowego kompleksu między celem, ligazą E3 i degraderem, wiele analogów jest przygotowywanych do badań przesiewowych w celu optymalnej degradacji celu.
Skala: do 0,1 mmol
Łącznik: PEG4
Cel ligazy E3 i ligand: Cereblon (CRBN), pomalidomid
Terminalna grupa funkcyjna: kwas karboksylowy
Kompatybilne substraty: amina
Zawartość kasety:
  • Wspierany karbodiimid i Oxyma Pure (odczynniki sprzęgające)
  • Obsługiwany węglan (zmiatacz kwasów)
  • SCX2 (do oczyszczania)
  • Odczynnik degradujący blok łączący
Powiązane wkłady:
  • SYNPLE-P002 Wkład z odczynnikiem CRBN-PEG2
  • SYNPLE-P003 Wkład z odczynnikiem CRBN-PEG3
  • SYNPLE-P004 Wkład z odczynnikiem CRBN-PEG4
  • SYNPLE-P005 Wkład z odczynnikiem CRBN-PEG5
  • SYNPLE-P021 Wkład z odczynnikiem VHL-PEG1
  • SYNPLE-P022 Wkład z odczynnikiem VHL-PEG2
  • SYNPLE-P023 Wkład z odczynnikiem VHL-PEG3
  • SYNPLE-P024 Wkład z odczynnikiem VHL-PEG4
  • SYNPLE-P025 Wkład z odczynnikiem VHL-PEG5
  • SYNPLE-P072 Wkład z odczynnikiem CRBN-COOH-PEG2
  • SYNPLE-P073 Wkład z odczynnikiem CRBN-COOH-PEG3
  • SYNPLE-P082 Wkład z odczynnikiem VHL-COOH-PEG2
  • SYNPLE-P083 Wkład z odczynnikiem VHL-COOH-PEG3
  • SYNPLE-P084 Wkład z odczynnikiem VHL-COOH-PEG4
Dowiedz się więcej o platformie zautomatyzowanej syntezySynple.
Dowiedz się więcej o degradacji białek.
Poznaj wszystkie nasze bloki konstrukcyjne do degradacji białek.
Cechy i zalety platformy Synple
  • Oszczędność czasu - wstępnie zainstalowane protokoły zostały wysoce zoptymalizowane, co eliminuje potrzebę opracowywania i optymalizacji reakcji przez użytkownika.
  • Łatwość obsługi - protokoły są ładowane przez proste zeskanowanie kasety; nie wymaga żadnej wiedzy programistycznej
  • Bezpieczeństwo - wszystkie chemikalia są zawarte w systemie, minimalizując narażenie użytkownika
  • Konfiguracja reakcji w mniej niż 5 minut
  • Niewielkie rozmiary
  • System Plug & Play - prosta instalacja
  • Temperatury reakcji od 25 °C do 80 °C
  • Wkłady dostępne dla wielu różnych reakcji
  • Wstępnie wypełnione wszystkimi wymaganymi odczynnikami
  • Chip RFID zawierający zoptymalizowany protokół reakcji
Legal Information
Produkt Synple Chem AG
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SYNPLE-P072SYNPLE-P002SYNPLE-P004
reaction suitability
reaction type: PROTAC formation
reaction suitability
reaction type: PROTAC formation
reaction suitability
reaction type: PROTAC formation
reaction suitability
reaction type: PROTAC formation
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)