Przejdź do
SYNPLE-H006
Wkład z odczynnikiem Diazepan
Synple
Synonim(y):
Synple 2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1260,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12161503
NACRES:
NA.22
MDL number:
1260,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
reaction suitability
reaction type: Heterocycle Formation
parameter
up to 0.5 mmol scale
SMILES string
[s]1cnc(c1c2ccc(cc2)CNC(=O)[C@H]3N(C[C@@H](C3)O)C(=O)[C@@H](NC(=O)CCOCCC(=O)O)C(C)(C)C)C
InChI
1S/C28H38N4O7S/c1-17-24(40-16-30-17)19-7-5-18(6-8-19)14-29-26(37)21-13-20(33)15-32(21)27(38)25(28(2,3)4)31-22(34)9-11-39-12-10-23(35)36/h5-8,16,20-21,25,33H,9-15H2,1-4H3,(H,29,37)(H,31,34)(H,35,36)/t20-,21+,25-/m1/s1
InChI key
HVPZHRHEHKZOOJ-TYBLODHISA-N
General description
Kaseta z odczynnikiem Diazepane to kaseta z odczynnikiem do automatycznego syntezatora Synple 2, która umożliwia syntezę heterocyklu diazepanu z aldehydu przy użyciu odczynnika SnAP. Kaseta zawiera wszystkie niezbędne odczynniki do przekształcenia wybranego aldehydu w heterocykl diazepanu.
Skala: do 0,5 mmol
Heterocykl: Diazepan
Kompatybilne substraty: aldehyd
Zawartość kasety:
  • Immobilizowany odczynnik SnAP
  • Katalizator Cu (Cu(OTF)2 i triflan 2,6-lutydyniowy)
  • SCX (do oczyszczania)
  • Krzemionka (do oczyszczania)
Powiązane wkłady:
  • SYNPLE-H001 Wkład z odczynnikiem - morfolina
  • SYNPLE-H002 Wkład z odczynnikiem Oksazepan
  • SYNPLE-H004 Wkład z odczynnikiem 2-metylomorfolina
  • SYNPLE-H005 Wkład z odczynnikiem Piperazyna
  • SYNPLE-H007 Wkład z odczynnikiem 3-metylomorfolina
  • SYNPLE-H010 Wkład z odczynnikiem Morfolina-2-spiro-(2-Pyr)
  • SYNPLE-H011 Odczynnik-kartridż Morfolina-2-spiro-(4-Pyr)
  • SYNPLE-H090 Wkład z odczynnikiem 9-OMe-Benzoksazepan
  • SYNPLE-H091 Kaseta z odczynnikiem 7-Br-9-OMe-Benzoksazepan
Dowiedz się więcej o platformie zautomatyzowanej syntezy Synple.
Cechy i zalety platformy Synple
  • Oszczędność czasu - wstępnie zainstalowane protokoły zostały wysoce zoptymalizowane, co eliminuje potrzebę samodzielnego opracowywania i optymalizacji reakcji przez użytkownika.
  • Łatwość użytkowania - protokoły są ładowane poprzez proste zeskanowanie kasety; nie wymaga żadnej wiedzy programistycznej
  • Bezpieczeństwo - wszystkie chemikalia są zawarte w systemie, minimalizując narażenie użytkownika
  • Konfiguracja reakcji w mniej niż 5 minut
  • Niewielkie rozmiary
  • System Plug & Play - prosta instalacja
  • Temperatury reakcji od 25 °C do 80 °C
  • Wkłady dostępne dla wielu różnych reakcji
  • Wstępnie wypełnione wszystkimi wymaganymi odczynnikami
  • Chip RFID zawierający zoptymalizowany protokół reakcji
Other Notes
Zintegrowana konsola do kapsułkowanej, zautomatyzowanej syntezy organicznej
Więcej informacji na temat tworzenia heterocykli przy użyciu odczynników SnAP można znaleźć tutaj: SnAP Technology Spotlight
Legal Information
Produkt Synple Chem AG
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SYNPLEH090SYNPLEH005SYNPLEH091
description
Synple
description
Synple
description
Synple
description
Synple
reaction suitability
reaction type: Heterocycle Formation
reaction suitability
reaction type: Heterocycle Formation
reaction suitability
reaction type: Heterocycle Formation
reaction suitability
reaction type: Heterocycle Formation
parameter
up to 0.5 mmol scale
parameter
up to 0.5 mmol scale
parameter
up to 0.5 mmol scale
parameter
up to 0.5 mmol scale
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)