Przejdź do
SYNPLE-B001
Odczynnik-kartridż Boc protection 0.5mmol
Synple
Synonim(y):
Synple 2
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
383,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12161503
NACRES:
NA.22
MDL number:
383,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
reaction suitability
reaction type: Amine Protection
parameter
up to 0.5 mmol scale
SMILES string
[s]1cnc(c1c2ccc(cc2)CNC(=O)[C@H]3N(C[C@@H](C3)O)C(=O)[C@@H](NC(=O)CCOCCC(=O)O)C(C)(C)C)C
InChI
1S/C28H38N4O7S/c1-17-24(40-16-30-17)19-7-5-18(6-8-19)14-29-26(37)21-13-20(33)15-32(21)27(38)25(28(2,3)4)31-22(34)9-11-39-12-10-23(35)36/h5-8,16,20-21,25,33H,9-15H2,1-4H3,(H,29,37)(H,31,34)(H,35,36)/t20-,21+,25-/m1/s1
InChI key
HVPZHRHEHKZOOJ-TYBLODHISA-N
General description
Reagent-cartridge Boc protection 0.5 mmol to kaseta z odczynnikami do automatycznego syntezatora Synple 2, która umożliwia ochronę Boc amin. Kaseta zawiera wszystkie niezbędne odczynniki do ochrony wybranej przez użytkownika aminy pierwszo- lub drugorzędowej.
Skala: do 0,5 mmol
Kompatybilne substraty: amina pierwszorzędowa, amina drugorzędowa
Zawartość kasety:
  • Obsługiwany Boc2O
  • Podtrzymywana trietyloamina
  • Podtrzymywana krzemionką trisamina (do oczyszczania)
Powiązane wkłady:
  • SYNPLE-B002 Wkład z odczynnikiem Boc protection 1,2 mmol
  • SYNPLE-B011 Kaseta z odczynnikiem do deprotekcji Boc 0,5 mmol
Dowiedz się więcej o platformie zautomatyzowanej syntezy Synple.
Cechy i zalety platformy Synple
  • Oszczędność czasu - wstępnie zainstalowane protokoły zostały wysoce zoptymalizowane, co eliminuje potrzebę samodzielnego opracowywania i optymalizacji reakcji przez użytkownika.
  • Łatwość użytkowania - protokoły są ładowane poprzez proste zeskanowanie kasety; nie wymaga żadnej wiedzy programistycznej
  • Bezpieczeństwo - wszystkie chemikalia są zawarte w systemie, minimalizując narażenie użytkownika
  • Konfiguracja reakcji w mniej niż 5 minut
  • Niewielkie rozmiary
  • System Plug & Play - prosta instalacja
  • Temperatury reakcji od 25 °C do 80 °C
  • Wkłady dostępne dla wielu różnych reakcji
  • Wstępnie wypełnione wszystkimi wymaganymi odczynnikami
  • Chip RFID zawierający zoptymalizowany protokół reakcji
Legal Information
Produkt Synple Chem AG
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SYNPLE-B002SYNPLE-B011SYNPLE-R001
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
reaction suitability
reaction type: Amine Protection
reaction suitability
reaction type: Amine Protection
reaction suitability
reaction type: Amine Protection
reaction suitability
reaction type: Reductive Aminations
parameter
up to 0.5 mmol scale
parameter
up to 1.2 mmol scale
parameter
up to 0.5 mmol scale
parameter
up to 0.5 mmol scale
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)