Przejdź do
SMB01360
1-MethylpseudoUridine
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
1-Methyl-5-β-D-ribofuranosyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione, N1-Methylpseudouridine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
576,00 zł
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2300,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H14N2O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
258.23
UNSPSC Code:
41106305
NACRES:
NA.21
MDL number:
eCl@ss:
32119108
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage temp.:
2-8°C
576,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[nH]1[c]([n](cc([c]1=O)[C@@H]2O[C@@H]([C@H]([C@H]2O)O)CO)C)=O
InChI
1S/C10H14N2O6/c1-12-2-4(9(16)11-10(12)17)8-7(15)6(14)5(3-13)18-8/h2,5-8,13-15H,3H2,1H3,(H,11,16,17)/t5-,6-,7-,8+/m1/s1
InChI key
UVBYMVOUBXYSFV-XUTVFYLZSA-N
General description
A key aspect of COVID-19 mRNA vaccines is the use of the modified nucleobase Methylpseudouridine to increase their effectiveness. The modified nucleobase helps cloak mRNA vaccines from the immune system, limiting their undesired immune stimulation, and in certain circumstances may also enhance the synthesis of antigens.
Application
Vaccine development
Other Notes
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SMB00912
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
200
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)