Przejdź do
SMB01352
Prolofenyloalanina
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
N-prolofenyloalanina, L-prolo-L-fenyloalanina, N-L-Prolyl-L-fenyloalanina, Dipeptyd prolina-fenyloalanina, Prolylo-fenyloalanina
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
210,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
838,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H18N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
262.30
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
210,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
color
white to beige
mp
250—251 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)C(Cc1ccccc1)NC(=O)C2CCCN2
InChI
1S/C14H18N2O3/c17-13(11-7-4-8-15-11)16-12(14(18)19)9-10-5-2-1-3-6-10/h1-3,5-6,11-12,15H,4,7-9H2,(H,16,17)(H,18,19)
InChI key
IWIANZLCJVYEFX-UHFFFAOYSA-N
General description
Prolofenyloalanina, dipeptyd składający się z proliny i fenyloalaniny, wykazuje znaczny potencjał do różnorodnych zastosowań zarówno w badaniach biochemicznych, jak i biomedycznych. Jest to niekompletny produkt rozpadu trawienia białek lub katabolizmu białek, występujący w moczu. W badaniach biochemicznych służy jako substrat dla różnych enzymów, w tym peptydazy dipeptydylowej-4 (DPP-4) i prolylkarboksypeptydazy (PCP), rzucając światło na istotne szlaki biochemiczne związane z trawieniem i metabolizmem białek. Co więcej, prolofenyloalanina funkcjonuje jako wszechstronne narzędzie do badania interakcji białek z innymi cząsteczkami, badania miejsc aktywnych enzymów i identyfikacji potencjalnych celów leków. Co więcej, może być również wykorzystywana do syntezy polipeptydów, gdzie fenyloalanina jest aminokwasem aromatycznym, który może hamować aktywność enzymu konwertującego angiotensynę (ACE, HY-P2983). W badaniach biomedycznych prolofenyloalanina jest przedmiotem szeroko zakrojonych badań jako potencjalny środek terapeutyczny w wielu schorzeniach, w tym nadciśnieniu, chorobach układu krążenia i chorobie Alzheimera.
Application
Prolofenyloalanina może być wykorzystywana w badaniach biochemicznych i metabolomicznych.
Features and Benefits
  • Odpowiedni do badań metabolomicznych i biochemicznych
  • Wysokiej jakości związek odpowiedni do wielu zastosowań badawczych
Other Notes
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat naszej oferty biochemikaliów, wypełnij ten formularz.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)