Przejdź do
SMB01331
Dopamine 4-sulfate
Synonim(y):
3-Hydroxytyramine-4-O-sulfate, Dopamine 4-O-sulfate, Dopamine sulfate
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H11NO5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
233.24
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.77
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥95% (HPLC)
Quality Segment
form
solid
composition
[4-(2-Aminoethyl)-2-hydroxyphenyl]oxidanesulfonic acid
concentration
≤100%
color
white to beige
mp
265—270.5 °C
functional group
amine
storage temp.
−20°C
SMILES string
[S](=O)(=O)([O-])Oc1c(cc(cc1)CC[N+H3])O
InChI
1S/C8H11NO5S/c9-4-3-6-1-2-8(7(10)5-6)14-15(11,12)13/h1-2,5,10H,3-4,9H2,(H,11,12,13)
InChI key
DEKNNWJXAQTLFA-UHFFFAOYSA-N
General description
Dopamine 4-sulfate is a major circulating plasma metabolite and urinary metabolite of dopamine formed by cytosolic sulfotransferase 1A3 (SULT1A3) from both exogenous and endogenous dopamine. Dopamine 4-sulfate has been shown to bind to the GABA receptor, but not to D1 or D2 dopamine receptors. Dopamine 4-sulfate is 10 times more abundant than isomeric dopamine 3-sulfate and is considered a potential biomarker for banana and other fruits consumption.
Application
Metabolomics research
Other Notes
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)