Przejdź do zawartości
S8379
Sodium iodide
≥99.0%
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NaI
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
149.89
EC Number:
231-679-3
UNSPSC Code:
12352300
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
>1 (vs air)
assay
≥99.0%
mp
661 °C (lit.)
SMILES string
[Na+].[I-]
InChI
1S/HI.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium iodide
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)