Przejdź do
RTC000099
Chlorobenzene
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Chlorobenzene
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
112.56
NACRES:
NA.04
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
605632
MDL number:
Produkt RTC000099 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
agency
traceable to USP 1601361
vapor density
3.86 (vs air)
vapor pressure
11.8 mmHg ( 25 °C)
CofA
current certificate can be downloaded
autoignition temp.
1178 °F
expl. lim.
7.1 %
packaging
pkg of 20 mL
refractive index
n20/D 1.524 (lit.)
bp
132 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
density
1.106 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical small molecule
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Clc1ccccc1
InChI
1S/C6H5Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChI key
MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
Analysis Note
These secondary standards offer multi-traceability to the USP and EP primary standards, where they are available.
Other Notes
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAB9795 in the Documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chlorobenzene
signalword
Warning
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
80.6 °F
flash_point_c
27 °C
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
108-90-7
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)