Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2240,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 8830,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)7SO3Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
216.27
UNSPSC Code:
12161902
NACRES:
NA.28
MDL number:
2240,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócproduct line
Redi-Dri™
Quality Segment
assay
≥98%
quality
free-flowing
bp
>300 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
SMILES string
[Na+].CCCCCCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H18O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-12(9,10)11;/h2-8H2,1H3,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
InChI key
HRQDCDQDOPSGBR-UHFFFAOYSA-M
General description
Sodium octanesulfonate, or 1-Octanesulfonic acid sodium salt, is an anionic surfactant commonly used for HPLC analysis of peptides and proteins. It is hydrophilic in nature, with a hydrocarbon chain, sulphonic acid group, and the ability to allow ion exchange phenomenon due to the presence of sodium ions.
Application
1-Octanesulfonic acid sodium salt is for research use to
Biochem/physiol Actions
1-Octanesulfonic acid sodium salt is hydrophilic in nature and has the ability to allow the ion exchange phenomenon due to the presence of sodium ions. For the formation of GOBC, it intercalates GO to form a nanoporous graphene that has a high adsorption capacity
Features and Benefits
- Redi-Dri makes using hygroscopic chemicals safer and easier to use, dispense, and weigh out powders that commonly clump
- Eliminates clumping by maintaining product moisture and quality attributes.
- No caking makes it safer to use with no need to manually break up clumps with tools
- Less waste - hydroscopic chemicals that normally clump and often are discarded
Other Notes
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Legal Information
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Octanesulfonic acid sodium salt
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?