Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 314,00 zł 235,50 zł |
Informacje o tej pozycji
235,50 zł
Cena katalogowa314,00 złZaoszczędź 25%vapor density
3.8 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
1 mmHg ( 21.1 °C)
product line
BioXtra
assay
≥99%
form
powder
autoignition temp.
1126 °F
impurities
≤0.005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
ign. residue
≤0.1%
bp
178 °C/16 mmHg (lit.)
mp
109-112 °C (lit.)
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, faintly yellow
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.05%, sulfate (SO42-): ≤0.05%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.05%, Na: ≤0.005%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
SMILES string
Oc1cccc(O)c1
InChI
1S/C6H6O2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,7-8H
InChI key
GHMLBKRAJCXXBS-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99% | assay 99% | assay ≥98% | assay 98.5-100.5% (calc. to the dried substance) |
| solubility H2O: 1 M at 20 °C, clear, faintly yellow | solubility H2O: 5% (50 mg/ml) | solubility H2O: 5%, colorless to faintly yellow | solubility water: soluble |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| bp 178 °C/16 mmHg (lit.) | bp 178 °C/16 mmHg (lit.) | bp 178 °C/16 mmHg (lit.) | bp 178 °C/16 mmHg (lit.) |
| mp 109-112 °C (lit.) | mp 109-112 °C (lit.) | mp 109-112 °C (lit.) | mp 109-112 °C (lit.) |
| form powder | form chips, powder or granules | form flakes | form solid |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Resorcinol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 1 Oral - STOT SE 2 Oral
target_organs
Central nervous system,Blood, Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
260.6 °F - closed cup
flash_point_c
127 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?