Przejdź do
PHR8747
Związek pokrewny hydromorfonu A
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonim(y):
7,8-didehydro-4,5alpha-epoxy-3-hydroxy-17-methylmorphinan-6-one perchlorate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3920,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H17NO3 · HClO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
383.78
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
25140904
3920,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
pkg of 25 mg
drug control
kontrollierte Droge in Deutschland
application(s)
pharmaceutical
storage temp.
-10 to -25°C
General description
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych.
Analysis Note
Te drugorzędne standardy oferują możliwość wielokrotnego śledzenia do podstawowych standardów USP, EP i BP, gdzie są one dostępne.
Other Notes
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAA6959(changes by product) in the Documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Legal Information
German
Dieses Produkt fällt unter das Betäubungsmittelgesetz (BtMG). Für eine Bestellung dieses Produktes ist eine Erlaubnis nach § 3 BtMG zwingend erforderlich, es sei denn, es greift eine Ausnahme von der Erlaubnispflicht nach § 4 oder § 26 BtMG.
English
This product is subject to the German Narcotics Act. A permit under Section 3 of the German Narcotics Act is mandatory for ordering this product unless an exemption from the permit requirement under Section 4 or Section 26 of the German Narcotics Act applies.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR8988PHR2438PHR3626
description
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
description
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical
CofA
current certificate can be downloaded
CofA
-
CofA
-
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
pkg of 25 mg
packaging
pkg of 25MG
packaging
pkg of 50 mg
packaging
pkg of 50 mg
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
drug control
kontrollierte Droge in Deutschland
drug control
kontrollierte Droge in Deutschland, Kábítószer / Narcotic Drug (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
drug control
-
drug control
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)