Przejdź do
PHR8701
Desacetyl Diltiazem HCl
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonim(y):
(d-cis-3-Hydroxy-2,3-dihydro-5-[2-dimethylamino)ethyl]-2-(p-methoxyphenyl)-1,5-benzothiazepin-4(5H)-one hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2690,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H24N2O3S · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
408.94
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
2690,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
pkg of 100 mg
application(s)
pharmaceutical
SMILES string
S1[C@H]([C@H](C(=O)N(c3c1cccc3)CCN(C)C)O)c2ccc(cc2)OC.Cl
InChI
1S/C20H24N2O3S.ClH/c1-21(2)12-13-22-16-6-4-5-7-17(16)26-19(18(23)20(22)24)14-8-10-15(25-3)11-9-14;/h4-11,18-19,23H,12-13H2,1-3H3;1H/t18-,19+;/m1./s1
InChI key
XNQWAVFYFJXSHD-VOMIJIAVSA-N
General description
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych.
Application
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Analysis Note
Te drugorzędne standardy oferują możliwość wielokrotnego śledzenia do podstawowych standardów USP, EP i BP, gdzie są one dostępne.
Other Notes
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAA6959(changes by product) in the Documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR2856PHR8978PHR8600
description
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
description
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
description
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
description
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical small molecule
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical
grade
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
grade
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
grade
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
grade
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
CofA
current certificate can be downloaded
CofA
-
CofA
current certificate can be downloaded
CofA
current certificate can be downloaded
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
packaging
pkg of 100 mg
packaging
pkg of 500 mg
packaging
pkg of 200 mg
packaging
pkg of 50 mg
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)