Przejdź do
PHR3671
Oxytetracycline Impurity F
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2900,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H22N2O8 · HCl
Masa cząsteczkowa:
478.88
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
2900,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
API family
oxytetracycline, oxytetracycline
packaging
pkg of 50MG
application(s)
pharmaceutical
storage temp.
2-30°C
General description
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
Other Notes
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c