Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1070,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H44O2
Masa cząsteczkowa:
340.58
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
1070,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
grade
pharmaceutical secondary standard
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
pkg of 5 g
application(s)
food and beverages
pharmaceutical
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI key
UKMSUNONTOPOIO-UHFFFAOYSA-N
General description
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych.
Analysis Note
These secondary standards offer multi-traceability to the USP and EP primary standards, where they are available.
Other Notes
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?