Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 539,00 zł |
Informacje o tej pozycji
539,00 zł
Quality Segment
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
vapor pressure
10 mmHg ( 39 °C)
form
liquid
packaging
pkg of 1 mL
refractive index
n20/D 1.401 (lit.)
bp
127 °C (lit.)
mp
−57 °C (lit.)
density
0.812 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CCCCC(C)=O
InChI
1S/C6H12O/c1-3-4-5-6(2)7/h3-5H2,1-2H3
InChI key
QQZOPKMRPOGIEB-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description analytical standard | description reagent grade, 98% | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| grade pharmaceutical secondary standard, certified reference material | grade analytical standard | grade reagent grade | grade pharmaceutical primary standard |
| form liquid | form - | form liquid | form - |
| application(s) pharmaceutical small molecule | application(s) cleaning products | application(s) - | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| packaging pkg of 1 mL | packaging - | packaging - | packaging - |
| density 0.812 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.812 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.812 g/mL at 25 °C (lit.) | density - |
| bp 127 °C (lit.) | bp 127 °C (lit.) | bp 127 °C (lit.) | bp - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Hexanone
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
73.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
23 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
591-78-6
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?