Przejdź do zawartości
PHR3441
Chlorowodorek raktopaminy
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonim(y):
Ractopamine hydrochloride, 4-{3-[2-Hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)ethyl]aminobutylphenol hydrochloride
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H23NO3 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
337.84
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.21
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
agency
traceable to USP 1598100
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
pkg of 400 mg
application(s)
pharmaceutical
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OC1=CC=C(C(O)CNC(C)CCC2=CC=C(O)C=C2)C=C1.Cl
InChI
1S/C18H23NO3.ClH/c1-13(2-3-14-4-8-16(20)9-5-14)19-12-18(22)15-6-10-17(21)11-7-15;/h4-11,13,18-22H,2-3,12H2,1H3;1H
InChI key
JHGSLSLUFMZUMK-UHFFFAOYSA-N
General description
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych.
Application
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Analysis Note
These secondary standards offer multi-traceability to the USP and EP primary standards, where they are available.
Other Notes
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chlorowodorek raktopaminy
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)