Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H14N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
266.29
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
eCl@ss:
25140904
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
pkg of 50 mg
application(s)
pharmaceutical
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC(N1C(C=CC=C2)=C2C(OC)=CC3=C1C=CC=C3)=O
InChI
1S/C16H14N2O2/c1-20-15-10-11-6-2-4-8-13(11)18(16(17)19)14-9-5-3-7-12(14)15/h2-10H,1H3,(H2,17,19)
InChI key
PIZOFBKQWNPKDK-UHFFFAOYSA-N
General description
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych.
Application
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Analysis Note
Te drugorzędne standardy oferują możliwość wielokrotnego śledzenia do podstawowych standardów USP, EP i BP, gdzie są one dostępne.
Other Notes
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAA6959(changes by product) in the Documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 10-metoksykarbamazepina
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?