Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 802,00 zł |
Informacje o tej pozycji
802,00 zł
Quality Segment
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
agency
traceable to USP 1720407
API family
xylazine
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
pkg of 500 mg
drug control
Új pszichoaktív anyag / New psychoactive substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
application(s)
pharmaceutical
storage temp.
2-8°C
SMILES string
S1CCCN\C\1=N/c2c(cccc2C)C
InChI
1S/C12H16N2S/c1-9-5-3-6-10(2)11(9)14-12-13-7-4-8-15-12/h3,5-6H,4,7-8H2,1-2H3,(H,13,14)
InChI key
BPICBUSOMSTKRF-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description pharmaceutical secondary standard, certified reference material | description ≥99% | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade - | grade pharmaceutical primary standard |
| agency traceable to USP 1720407 | agency - | agency USP |
| application(s) pharmaceutical | application(s) - | application(s) pharmaceutical |
| CofA current certificate can be downloaded | CofA - | CofA - |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| packaging pkg of 500 mg | packaging - | packaging - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Xylazine
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?