Przejdź do
PHR3225
Chlorek pralidoksymu
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonim(y):
(NE)-N-[(1-methylpyridin-1-ium-2-yl)methylidene]hydroxylamine;chloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
827,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H9ClN2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.61
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
827,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
agency
traceable to USP 1553000
packaging
pkg of 500 mg
application(s)
pharmaceutical small molecule
storage temp.
2-30°C
General description
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych.
Application
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Analysis Note
Te drugorzędne standardy oferują możliwość wielokrotnego śledzenia do podstawowych standardów USP, EP i BP, gdzie są one dostępne.
Other Notes
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAA6959(changes by product) in the Documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR2695PHR2357PHR2659
agency
traceable to USP 1553000
agency
traceable to Ph. Eur. Y0001061, traceable to USP 1151924
agency
traceable to USP 1071009
agency
traceable to Ph. Eur. S2200000, traceable to USP 1623502
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
application(s)
pharmaceutical small molecule
application(s)
pharmaceutical small molecule
application(s)
pharmaceutical small molecule
application(s)
pharmaceutical small molecule
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
packaging
pkg of 500 mg
packaging
pkg of 50 mg
packaging
pkg of 300 mg
packaging
pkg of 1 g
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c