Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2930,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2930,00 zł
Quality Segment
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
agency
traceable to USP 1357497
API family
latanoprost
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
pkg of 50 mg
application(s)
pharmaceutical
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
O[C@H]1[C@@H]([C@H]([C@H](C1)O)C\C=C/CCCC(=O)OC(C)C)CC[C@H](O)CCc2ccccc2
InChI
1S/C26H40O5/c1-19(2)31-26(30)13-9-4-3-8-12-22-23(25(29)18-24(22)28)17-16-21(27)15-14-20-10-6-5-7-11-20/h3,5-8,10-11,19,21-25,27-29H,4,9,12-18H2,1-2H3/b8-3-/t21-,22-,23-,24+,25-/m1/s1
InChI key
GGXICVAJURFBLW-SCTZCWPJSA-N
General description
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description pharmaceutical secondary standard, certified reference material | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| agency traceable to USP 1357497 | agency USP |
| grade pharmaceutical secondary standard, certified reference material | grade pharmaceutical primary standard |
| application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. −20°C |
| CofA current certificate can be downloaded | CofA - |
| Quality Level 300 | Quality Level - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Latanoprost Related Compound B
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?