Przejdź do
PHR2834
Związek pokrewny nilotynibu A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
3-(4-Methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)aniline
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2270,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H10F3N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
241.21
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
eCl@ss:
25140904
2270,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
agency
traceable to Ph. Eur. Y0002103, traceable to USP 1463439
API family
nilotinib
form
solid
packaging
pkg of 50 mg
application(s)
pharmaceutical
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC1=CC(C(F)(F)F)=CC(N2C=NC(C)=C2)=C1
InChI
1S/C11H10F3N3/c1-7-5-17(6-16-7)10-3-8(11(12,13)14)2-9(15)4-10/h2-6H,15H2,1H3
InChI key
WWTGXYAJVXKEKL-UHFFFAOYSA-N
General description
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych.
Application
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Analysis Note
Te drugorzędne standardy oferują możliwość wielokrotnego śledzenia do podstawowych standardów USP, EP i BP, gdzie są one dostępne.
Other Notes
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAC6586 in the Documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1463439Y0002103VBP00135
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
AldrichCPR
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical (small molecules)
pharmaceutical
pharmaceutical
application(s)
-
application(s)
-
form
solid
form
-
form
-
form
solid
packaging
pkg of 50 mg
packaging
pkg of 25 mg
packaging
-
packaging
-
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
agency
traceable to Ph. Eur. Y0002103, traceable to USP 1463439
agency
USP
agency
BP
agency
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Związek pokrewny nilotynibu A
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)