Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
200 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1150,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1150,00 zł
Quality Segment
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
agency
traceable to Ph. Eur. E1680000, traceable to USP 1254508
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
API family
estriol
form
powder
packaging
pkg of 200 mg
mp
280-282 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
storage temp.
2-30°C
SMILES string
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(O)ccc34)[C@@H]1C[C@@H](O)[C@@H]2O
InChI
1S/C18H24O3/c1-18-7-6-13-12-5-3-11(19)8-10(12)2-4-14(13)15(18)9-16(20)17(18)21/h3,5,8,13-17,19-21H,2,4,6-7,9H2,1H3/t13-,14-,15+,16-,17+,18+/m1/s1
InChI key
PROQIPRRNZUXQM-ZXXIGWHRSA-N
General description
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description certified reference material, pharmaceutical secondary standard | description ≥97% | description meets USP testing specifications | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| application(s) pharmaceutical | application(s) - | application(s) - | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| grade pharmaceutical secondary standard, certified reference material | grade - | grade - | grade pharmaceutical primary standard |
| agency traceable to Ph. Eur. E1680000, traceable to USP 1254508 | agency - | agency meets USP testing specifications, USP/NF | agency - |
| packaging pkg of 200 mg | packaging - | packaging - | packaging - |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| form powder | form powder | form - | form - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Estriol
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?