Przejdź do
PHR2709
Feksofenadyna
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
2-(4-{1-Hydroxy-4-[4-(hydroxydiphenylmethyl)piperidin-1-yl]butyl}phenyl)-2-methylpropanoic acid dihydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2020,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C32H39NO4 · 2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
537.69
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
25140904
2020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
agency
traceable to USP 1270363
packaging
pkg of 500 mg
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
storage temp.
2-8°C
General description
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych.
Application
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Analysis Note
Te drugorzędne standardy oferują możliwość wielokrotnego śledzenia do podstawowych standardów USP, EP i BP, gdzie są one dostępne.
Other Notes
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR9103PHR24541270363
USP
USP
1270363
Fexofenadine
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
-
agency
traceable to USP 1270363
agency
-
agency
traceable to Ph. Eur. Y0000751, traceable to USP 1270388
agency
USP
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
TraceCERT®, certified reference material
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
pharmaceutical primary standard
application(s)
pharmaceutical small molecule
application(s)
pharmaceutical small molecule
application(s)
pharmaceutical small molecule
application(s)
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
packaging
pkg of 500 mg
packaging
-
packaging
pkg of 50 mg
packaging
-
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Feksofenadyna
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)