Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 984,00 zł |
Informacje o tej pozycji
984,00 zł
Quality Segment
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
agency
traceable to USP 1031004
API family
amodiaquine
form
powder
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
pkg of 1000 mg
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.Cl.CCN(CC)Cc1cc(Nc2ccnc3cc(Cl)ccc23)ccc1O
InChI
1S/C20H22ClN3O.ClH.H2O/c1-3-24(4-2)13-14-11-16(6-8-20(14)25)23-18-9-10-22-19-12-15(21)5-7-17(18)19;;/h5-12,25H,3-4,13H2,1-2H3,(H,22,23);1H;1H2
InChI key
AOFIMJMWPZOPAJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description analytical standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description - |
| grade pharmaceutical secondary standard, certified reference material | grade analytical standard | grade pharmaceutical primary standard | grade - |
| application(s) pharmaceutical | application(s) forensics and toxicology | application(s) pharmaceutical | application(s) - |
| form powder | form - | form - | form solid |
| API family amodiaquine | API family - | API family amodiaquine | API family - |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level - |
| CofA current certificate can be downloaded | CofA - | CofA - | CofA - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?