Przejdź do
PHR2335
2-Propanol Mieszanina zanieczyszczeń
pharmaceutical secondary standard
Synonim(y):
2-Propanol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 x 1.2 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1070,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H8O
Masa cząsteczkowa:
60.10
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
25140904
1070,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical secondary standard
Quality Segment
form
liquid
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
pkg of 5x1.2 mL
application(s)
pharmaceutical
storage temp.
2-30°C
General description
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych.
Application
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Analysis Note
Te drugorzędne standardy oferują możliwość wielokrotnego śledzenia do podstawowych standardów USP, EP i BP, gdzie są one dostępne.
Other Notes
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAA6959(changes by product) in the Documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR3505PHR2093PHR2147
description
pharmaceutical secondary standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
Pharmaceutical Secondary Standard, Certified Reference Material
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
grade
pharmaceutical secondary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
certified reference material
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
application(s)
pharmaceutical
form
liquid
form
liquid
form
-
form
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-10 to -25°C
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
packaging
pkg of 5x1.2 mL
packaging
pkg of 1 mL
packaging
pkg of 5 mL (in amber ampule)
packaging
pkg of 50 mg
Piktogramy
FlameExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
53.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
12 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)